Learn More
4-Isocyanat-1-methyl-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Isocyanato-1-methyl-1H-indole |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 172.19 |
Reinheit (%) | 97% |