missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Isopropoxyaniline, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31449790
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31449790 10 g
31446861 1 g
31444882 500 g
31437155 100 g
31440856 5 g
31446667 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31449790 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1137610g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Specifications

Chemischer Name oder Material 4-Isopropoxyaniline
CAS 7664-66-6
Summenformel C9H13NO
MDL-Nummer MFCD00059188
Menge 10 g
SMILES NC1=CC=C(OC(C)C)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
Reinheit (%) 97%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.