Learn More
(4-Isopropoxyphenyl) Hydrazin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30394306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394306 1 g 1 Gramm
30402092 500 mg -
30391821 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30394306 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI9183231G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104033-62-7
Summenformel C9H14N2O . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 202.68
Synonym N-(2,5-Diethoxyphenyl)benzamide, 2',5'-Diethoxybenzanilide, NSC 163154
IUPAC-Name (4-Isopropoxyphenyl) Hydrazinhydrochlorid
SMILES CC(C)OC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Isopropoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H14N2O.ClH/c1-7(2)12-9-5-3-8(11-10)4-6-9;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
Formelmasse 202.09