Learn More
(4-Isopropoxyphenyl) Hydrazin-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4-Isopropoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H14N2O.ClH/c1-7(2)12-9-5-3-8(11-10)4-6-9;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H |
| Formelmasse | 202.09 |