Learn More
4-Isopropyl-3-Methylanilin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10304732
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10304732 10 g 10 Gramm
10215314 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10304732 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01749EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4534-11-6
Summenformel C10H16ClN
Molekulargewicht (g/mol) 185.70
MDL-Nummer MFCD00156562
InChI-Schlüssel VPOAQDSAPBSOLW-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 3-methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-m-toluidinium chloride, benzenamine, 3-methyl-4-1-methylethyl-, hydrochloride, acmc-20a42e, 3-methyl-4-propan-2-ylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylbenzenamine hydrochloride, 3-methyl-4-methylethyl phenylamine, chloride, 3-methyl-4-propan-2-yl aniline hydrochloride, benzenamine, 3-?methyl-?4-? 1-?methylethyl ?-?, hy
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)C(C)C.Cl
IUPAC-Name 3-Methyl-4-propan-2-ylanilin; Hydrochlorid
PubChem CID 2796270
Formelmasse 185.7
Reinheit (%) 95%