Learn More
4-Isopropylaniline, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10634395
Change view
Click to view available options
:
Braunglasflasche, 10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10634395 Braunglasflasche, 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10634395 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB00317EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylaniline
CAS 99-88-7
CAS Min. % 97.0
Dichte 0.9890g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber glass bottle
Summenformel C9H13N
Strukturformel (CH3)2CHC6H4NH2
MDL-Nummer MFCD00007900
Menge 10 g
Synonym 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
InChI-Schlüssel LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
IUPAC-Name 4-propan-2-ylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
PubChem CID 7464
ChEBI CHEBI:43405
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 97%