Learn More
4-Isopropylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10601915 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10601915 10 g Glasflasche 10 Gramm
10216090 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10601915 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 174530100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-88-7 | C9H13N | 135.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-88-7
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD00007900
InChI-Schlüssel LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
PubChem CID 7464
ChEBI CHEBI:43405
IUPAC-Name 4-propan-2-ylanilin
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylaniline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -63°C
Farbe Braun bis Braun-Rot
Dichte 0.9890g/mL
Siedepunkt 226°C to 228°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHC6H4NH2
Brechungsindex 1.5420 to 1.544
Menge 10 g
Beilstein 12, 1147
Merck Index 15, 2610
Relative Dichte 0.989
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Isopropylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.