Learn More
4-Isopropylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427606 25 g 25 Gramm
11437606 100 g 100 Gramm
11447606 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14646.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 99-88-7 | C9H13N | 135.21 g/mol
4-Isopropylaniline was used in the hydroamination of phenylacetylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Isopropylanilin wurde bei der Hydroaminierung von Phenylacetylen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Säuren fernhalten. Lichtempfindlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-88-7
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD00007900
InChI-Schlüssel LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
PubChem CID 7464
ChEBI CHEBI:43405
IUPAC-Name 4-propan-2-ylanilin
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylaniline
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 0.989
Siedepunkt 226°C to 228°C
Flammpunkt 92°C (197°F)
Brechungsindex 1.543
Menge 25 g
Beilstein 1930544
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2620
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 99%