Learn More
4-Isopropylbenzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455737 1 g 1 Gramm
15465737 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32950.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6335-39-3 | C9H13NO2S | 199.268 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6335-39-3
Summenformel C9H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 199.268
MDL-Nummer MFCD00457071
InChI-Schlüssel WVOWEROKBOQYLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzenesulfonamide, p-cumenesulfonamide, 4-1-methylethyl benzenesulfonamide, 4-propan-2-yl benzene-1-sulfonamide, 4-i-propyl benzenesulfonamide, 4-methylethyl benzenesulfonamide, p-isopropylbenzenesulfonamide, 4-isopropylbenzenesulphonamide, 4-iso-propylbenzenesulfonamide, 4-isopropyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 232314
IUPAC-Name 4-propan-2-ylbenzolsulfonamid
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylbenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 103°C to 106°C
Menge 1 g
Formelmasse 199.27
Reinheit (%) 97%