Learn More
4-Isopropylbenzensulfonylchlorid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378425 5 g 5 Gramm
11388425 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378425 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10428.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 54997-90-9 | C9H11ClO2S | 218.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54997-90-9
Summenformel C9H11ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.70
MDL-Nummer MFCD00041510
InChI-Schlüssel CETRNHJIXGITKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzenesulfonyl chloride, 4-isopropylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-isopropylbenzenesulfonylchloride, 4-propan-2-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-isopropyl benzenesulfonyl chloride, 4-isopropyl-benzenesulfonyl chloride, 4-propan-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-isopropylbenzensulfonylchloride, 4-isopropylphenylsulfonyl chloride, p-isopropylbenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734882
IUPAC-Name 4-propan-2-ylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylbenzenesulfonyl chloride
Dichte 1.22
Siedepunkt 142°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.539
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1103862
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 218.7
Reinheit (%) 96%