Learn More
4-Isopropylbenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31003697
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31003697 5 g
31002671 500 g
30993554 25 g
30995837 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31003697 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD120325g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylbenzoic acid
CAS 536-66-3
Summenformel C10H12O2
MDL-Nummer MFCD00002564
Menge 5 g
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C)C)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
Reinheit (%) 98%