Learn More
4-Isopropylbenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3778901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10103970
Marke: Thermo Scientific Acros 187800250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 536-60-7 | C10H14O | 150.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-60-7
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
MDL-Nummer MFCD00004663
InChI-Schlüssel OIGWAXDAPKFNCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzyl alcohol, cuminol, cumic alcohol, cuminyl alcohol, cuminic alcohol, 4-isopropylphenyl methanol, cumyl alcohol, p-cymen-7-ol, cumin alcohol, p-isopropylbenzyl alcohol
PubChem CID 325
ChEBI CHEBI:27628
IUPAC-Name (4-propan -2-ylphenyl)methanol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylbenzyl alcohol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 28°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 248°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHC6H4CH2OH
Brechungsindex 1.5180 to 1.52
Menge 25 g
Beilstein 06, III, 1911
Merck Index 15, 2609
Relative Dichte 0.98
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Isopropylbenzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.