Learn More
4-Isopropylbenzylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302657
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11302657 1 g 1 Gramm
11312657 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11302657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11839.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2051-18-5 | C10H13Cl | 168.664 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2051-18-5
Summenformel C10H13Cl
Molekulargewicht (g/mol) 168.664
MDL-Nummer MFCD00018885
InChI-Schlüssel CYAKWEQUWJAHLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-isopropylbenzene, p-cymene, 7-chloro, p-isopropylbenzyl chloride, 7-chloro-p-cymene, 4-isopropylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1-methylethyl, 1-chloromethyl-4-propan-2-yl benzene, p-isopropyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methylethyl
PubChem CID 74916
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-4-propan-2-ylbenzol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylbenzyl chloride
Dichte 1.02
Siedepunkt 119°C to 120°C (35 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.523
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 907207
Formelmasse 168.67
Reinheit (%) 95%