Learn More
4-Isopropylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415227 250 g 250 Gramm
11405227 50 g 50 Gramm
11324709 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22620.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136.194 g/mol
4-Isopropylphenol was used in the synthesis of vinyl compounds. It is used as a flavor & fragrance agent in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Isopropylphenol wurde bei der Synthese von Vinylverbindungen verwendet. Es wird als Aroma & Parfümstoff in Kosmetika verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, löslich in Ethanol und Ethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-89-8
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00002372
InChI-Schlüssel YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
PubChem CID 7465
IUPAC-Name 4-Propan-2-ylphenol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenol
Schmelzpunkt 59°C to 61°C
Siedepunkt 211°C to 212°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN2430
Beilstein 1363564
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water,soluble in ethanol and ethyl ether.
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 98%