Learn More
4-Isopropylphenol, TRC
Artikelnummer. 30402675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402675 50 g
30394563 250 g
30392329 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402675 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI87271050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-89-8
Summenformel C9 H12 O
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
Synonym 4-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. H (EP), Phenol, 4-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), Phenol, p-isopropyl- (8CI), 4-(Propan-2-yl)phenol, 4-Isopropylphenol, Australol, NSC 1888, p-Cumenol, p-Isopropylphenol
IUPAC-Name 4-Propan-2-ylphenol
SMILES CC(C)c1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenol
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
Formelmasse 136.0888