Learn More
(4-Isopropylphenoxy)Acetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347569 5 g 5 Gramm
11337569 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347569 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28036.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 223128-33-4 | Molecular Formula: C11H13ClO2 | Molecular Weight: 212.673 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 223128-33-4
Summenformel C11H13ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 212.673
MDL-Nummer MFCD02628421
InChI-Schlüssel YGVLHWFQKYVLFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenoxy acetyl chloride, 2-4-isopropylphenoxy acetyl chloride, acmc-1cokt, 4-iso propyl phenoxy acetyl chloride, 4-isopropyl-phenoxy-acetyl chloride, 4-propan-2-yl phenoxy acetyl chloride, 2-4-methylethyl phenoxy acetyl chloride, 2-4-propan-2-yl phenoxy acetyl chloride, acetyl chloride, 4-1-methylethyl phenoxy, acetyl chloride,2-4-1-methylethyl phenoxy
PubChem CID 21209244
IUPAC-Name 2-(4-propan-2-ylphenoxy)acetylchlorid
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)OCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Isopropylphenoxy)acetyl chloride
Brechungsindex 1.5195
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 212.67
Reinheit (%) 98%