Learn More
4-Isopropylphenyl isocyanate, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10083730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10083730 5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10083730 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 314090050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenyl isocyanate
CAS 31027-31-3
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis gelb oder orange
Dichte 1.0100g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H11NO
Strukturformel (CH3)2CHC6H4NCO
Brechungsindex 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00013880
Menge 5 g
Synonym 4-isopropylphenyl isocyanate, 4-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-isopropylbenzene, 1-isocyanato-4-isopropyl-benzene, p-isopropylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-1-methylethyl, 4-isopropyl phenylisocyanate, 4-methylethyl benzenisocyanate, p-cumenyl isocyanate, acmc-1aild
InChI-Schlüssel PJVRNNRZWASOIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
IUPAC-Name 1-isocyanato-4-propan-2-ylbenzene
Molekulargewicht (g/mol) 161.204
PubChem CID 94416
Formelmasse 161.21
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid