Learn More
4-Isopropylphenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10704773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10704773 10 g 10 Gramm
10344682 1 g 1 Gramm
10459454 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10704773 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01635EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 89007-45-4
Summenformel C10H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 177.27
MDL-Nummer MFCD00022060
InChI-Schlüssel SNWJJTIJIDXIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene, 4-isopropylphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-propan-2-yl benzene, 4-methylethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amft, 4isopropylphenylisothiocyanate, 4-iso-propylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanato-benzene, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene #
PubChem CID 145194
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-4-propan-2-ylbenzol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenyl isothiocyanate
Dichte 1.0300g/mL
Prozentgehaltsbereich 95%+
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHC6H4NCS
Menge 10 g
Formelmasse 177.27
Reinheit (%) 95%