Learn More
4-Isopropylphenylacetonitril, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392956 5 g 5 Gramm
11382956 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11392956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10715.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4395-87-3 | C11H13N | 159.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4395-87-3
Summenformel C11H13N
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
MDL-Nummer MFCD00040892
InChI-Schlüssel RIPHZOPMCRSGSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenylacetonitrile, 2-4-isopropylphenyl acetonitrile, 4-isopropylphenyl acetonitrile, 2-4-propan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-propan-2-yl phenyl acetonitrile, pubchem17248, acmc-20ai20, 2-4-propan-2-ylphenyl acetonitrile, 2-4-methylethyl phenyl ethanenitrile
PubChem CID 138222
IUPAC-Name 2-(4-Propan-2-ylphenyl)acetonitril
SMILES CC(C)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenylacetonitrile
Siedepunkt 150°C (25 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 155941
Formelmasse 159.23
Reinheit (%) ≥98%