Learn More
4-Aminocephalosporansäure, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274974 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10274974 25 g Glasflasche 25 Gramm
10264974 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274974 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 373300250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1074-36-8 | C7H6O2S | 154.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1074-36-8
Summenformel C7H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 154.18
MDL-Nummer MFCD00016617
InChI-Schlüssel LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercaptobenzoic acid, 4-mercaptobenzoate, benzoic acid, 4-mercapto, 4-mercapto-benzoic acid, 4-mercapto benzoic acid, 4-thiobenzoic acid, p-mercaptobenzoic acid, benzoic acid, p-mercapto, para-mercaptobenzoate, paracarboxythiophenol
PubChem CID 95738
IUPAC-Name 4-sulfanylbenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(S)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Mercaptobenzoic acid
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 223.0°C to 225.0°C
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSC6H4CO2H
Menge 25 g
Formelmasse 154.19
Reinheit (%) 90%