Learn More
4-Aminocephalosporansäure, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4089562 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10264974
Marke: Thermo Scientific Acros 373300050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1074-36-8 | C7H6O2S | 154.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1074-36-8
Summenformel C7H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 154.18
MDL-Nummer MFCD00016617
InChI-Schlüssel LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercaptobenzoic acid, 4-mercaptobenzoate, benzoic acid, 4-mercapto, 4-mercapto-benzoic acid, 4-mercapto benzoic acid, 4-thiobenzoic acid, p-mercaptobenzoic acid, benzoic acid, p-mercapto, para-mercaptobenzoate, paracarboxythiophenol
PubChem CID 95738
IUPAC-Name 4-sulfanylbenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(S)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Mercaptobenzoic acid
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 223.0°C to 225.0°C
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSC6H4CO2H
Menge 5 g
Formelmasse 154.19
Reinheit (%) 90%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Mercaptobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.