Learn More
4-Mercaptobenzoic-Säure, Technische Qualität, TRC
Artikelnummer. 30179652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179652 25 g 25 Gramm
30179166 1 g 1 Gramm
30179299 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM25250025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1074-36-8
Summenformel C7 H6 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 154.19
IUPAC-Name 4-Sulfanylbenzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccc(S)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Mercaptobenzoic Acid
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Formelmasse 154.0089