Learn More
4-Mercaptophenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11486630 1 g 1 Gramm
11496630 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486630 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27658.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 39161-84-7 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
An useful synthetic intermediate for the preparation of novel anti inflammatory agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt für die Herstellung neuartiger entzündungshemmender Mittel.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Dichlormethan, Ethanol und Methanol
Hinweise
Luftempfindlich. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39161-84-7
Summenformel C8H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.21
MDL-Nummer MFCD00797617
InChI-Schlüssel ORXSLDYRYTVAPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-mercaptophenylacetic acid, 2-4-mercaptophenyl acetic acid, 2-4-sulfanylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-mercapto, 4-mercapto-phenyl-acetic acid, acmc-20amfq, 4-mercaptobenzeneacetate, 4-mercapto-phenylacetic acid, 4-mercaptophenyl acetic acid, 4-mercapto-phenyl acetic acid
PubChem CID 3390511
IUPAC-Name 2-(4-sulfanylphenyl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(S)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Mercaptophenylacetic acid
Schmelzpunkt 105°C to 110°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in Dichloromethane,Ethanol and Methanol
Formelmasse 168.21
Reinheit (%) 97%