Learn More
4'-Methoxy(1,1'-Biphenyl)-4-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4';-Methoxy[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 282.75 |
Reinheit (%) | 97% |