Learn More
4-Methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxy-1, 2-benzisoxazol-3-amine |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 164.16 |
Reinheit (%) | 97% |