Learn More
4-Methoxy-2-methylanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11343726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11343726 100 g 100 Gramm
11323726 5 g 5 Gramm
11333726 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11343726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14910.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-50-1
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.182
MDL-Nummer MFCD00007735
InChI-Schlüssel CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cresidine, 2-methyl-4-methoxyaniline, 2-methyl-p-anisidine, 4-methoxy-o-toluidine, benzenamine, 4-methoxy-2-methyl, meta-cresidine, p-anisidine, 2-methyl, 6-amino-3-methoxytoluene, 2-methyl-4-methoxybenzenamine, 4-methoxy-2-methylbenzenamine
PubChem CID 7610
ChEBI CHEBI:82430
IUPAC-Name 4-Methoxy-2-methylanilin
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-methylaniline
Schmelzpunkt 13°C to 14°C
Dichte 1.065
Siedepunkt 248°C to 249°C
Flammpunkt 124°C (255°F)
Brechungsindex 1.5685
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 774727
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%