Learn More
4-Methoxy-2-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476170 5 g 5 Gramm
11466170 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476170 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27096.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6245-57-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6245-57-4
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00020291
InChI-Schlüssel MSVRGYOYISBGTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-methoxybenzoic acid, 4-methoxy-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-2-methyl, 4-methoxy-o-toluic acid, acmc-209x9h, ksc495k2d, 2-methyl-4-methoxybenzoicacid, 2-methyl-4-methoxy-benzoic acid, 4-methoxy-2-methyl benzoic acid
PubChem CID 597216
IUPAC-Name 4-Methoxy-2-Methylbenzoesäure
SMILES COC1=CC(C)=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 177°C to 181°C
Menge 5 g
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%