Learn More
4'-Methoxy-2'-Nitroacetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11306856 5 g 5 Gramm
11316856 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04218.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 119-81-3 | C9H10N2O4 | 210.189 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-81-3
Summenformel C9H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 210.189
MDL-Nummer MFCD00017018
InChI-Schlüssel QGEGALJODPBPGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-methoxy-2-nitrophenyl acetamide, 4'-methoxy-2'-nitroacetanilide, 4-methoxy-2-nitroacetanilide, 2'-nitro-p-acetanisidide, acetamide, n-4-methoxy-2-nitrophenyl, 2-nitro-p-acetanisidide, p-acetanisidide, 2-nitro, 4-acetamido-3-nitroanisole, 2-nitro-4-methoxyacetanilide, p-acetanisidide, 2'-nitro
PubChem CID 67075
IUPAC-Name N-(4-methoxy-2-nitrophenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)OC)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Schmelzpunkt 117°C to 118°C
Menge 5 g
Beilstein 2809678
Formelmasse 210.19
Reinheit (%) ≥98%