Learn More
4-Methoxy-2-Nitroanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419163 100 g 100 Gramm
11429163 500 g 500 Gramm
11439163 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11419163 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11673.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 96-96-8 | C7H8N2O3 | 168.152 g/mol
4-Methoxy-2-nitroaniline is an aniline compound used in the synthesis of dyes and pigments. It has also been shown to act as a molluscicidal agent and has been used in hemolytic anemia studies. Also used as an intermediate for the synthesis of dyes, pigments and other chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxy-2-nitroanilin ist eine Anilinverbindung, die bei der Synthese von Farbstoffen und Pigmenten verwendet wird. Es hat sich auch als molluskizides Mittel erwiesen und wurde in hämolytischen Anämiestudien verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für die Synthese von Farbstoffen, Pigmenten und anderen chemischen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in heißem Methanol fast transparent.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-96-8
Summenformel C7H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.152
MDL-Nummer MFCD00007152
InChI-Schlüssel QFMJFXFXQAFGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-methoxyaniline, 4-amino-3-nitroanisole, fast bordeaux gp, 2-nitro-p-anisidine, azobase nas, devol bordeaux b, bordeaux gp base, bordeaux gp salt, fast bordeaux gp base, fast bordeaux gp salt
PubChem CID 66793
ChEBI CHEBI:48973
IUPAC-Name 4-Methoxy-2-Nitroanilin
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-nitroaniline
Schmelzpunkt 126°C to 128°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 880318
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in hot methanol almost transparency.
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 99%