Learn More
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 106312-36-1 |
| Summenformel | C9H7F3O2 |
| MDL-Nummer | MFCD01091011 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | O=CC1=CC=C(OC)C=C1C(F)(F)F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 204.15 |
| Reinheit (%) | 98% |