Learn More
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435487 5 g 5 Gramm
15425487 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32730.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916420-84-3
Summenformel C9H10F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 205.18
MDL-Nummer MFCD09025405
InChI-Schlüssel GRRJRPNJFJEEPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzylamine, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-methyloxy-2-trifluoromethyl phenyl methyl amine
PubChem CID 43138648
IUPAC-Name [4-methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMILES COC1=CC(=C(CN)C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Brechungsindex 1.4853
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 205.18
Reinheit (%) 97%