Learn More
4-Methoxy-3-Nitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428956 5 g 5 Gramm
11418956 1 g 1 Gramm
11438956 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17081.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 31680-08-7 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31680-08-7
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
MDL-Nummer MFCD00126498
InChI-Schlüssel YTCRQCGRYCKYNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-anisaldehyde, 4-methoxy-3-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-3-nitro, 3-nitro-4-methoxybenzaldehyde, pubchem8145, 3-nitro-p-anisaldehyde, acmc-1adwt, 4-methoxy-5-nitrobenzaldehyde, 4-methoxy-3-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 700608
IUPAC-Name 4-methoxy-3-nitrobenzaldehyd
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 97°C to 100°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 98%