Learn More
4-Methoxy-3-nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10174010 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10174010 25 g Glasflasche 25 Gramm
10702811 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10174010 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 187830250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 89-41-8
Summenformel C8H7NO5
Molekulargewicht (g/mol) 197.15
MDL-Nummer MFCD00007256
InChI-Schlüssel ANXBDAFDZSXOPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methoxybenzoic acid, 3-nitro-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro, unii-dd71o31olz, p-anisic acid, 3-nitro, dd71o31olz, 4-methoxy-3-nitro benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro-benzoic acid, 4-methoxy-3-nitrobenzoicacid
PubChem CID 66640
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 189°C to 194°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H3(NO2)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 10, 181
Formelmasse 197.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke