Learn More
4-Methoxy-3-(pentafluorthio)benzylbromid, 97 %
Artikelnummer. 15448715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448715 250 mg 250 Milligramm
15446837 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448715 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33950.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 853771-92-3
Summenformel C9H8BrF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 285.06
MDL-Nummer MFCD18398486
InChI-Schlüssel DGEYBNDTSCJDTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 4-bromomethyl-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene
PubChem CID 66523515
IUPAC-Name 4-(brommethyl)-1-methoxy-2-(trifluormethoxy)benzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CBr)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Farbe Gelb
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 269.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig