Learn More
4-Methoxy-3-(pentafluorthio)benzylbromid, 97 %
Artikelnummer. p-7052466
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15448715
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33950.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 853771-92-3
Summenformel C9H8BrF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 285.06
MDL-Nummer MFCD18398486
InChI-Schlüssel DGEYBNDTSCJDTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 4-bromomethyl-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene
PubChem CID 66523515
IUPAC-Name 4-(brommethyl)-1-methoxy-2-(trifluormethoxy)benzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CBr)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Farbe Gelb
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 269.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig