Learn More
4-Methoxy-3-(Trifluoromethyl)Benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15439995 1 g 1 Gramm
15449995 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439995 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52660.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 149507-36-8 | Molecular Formula: C8H8BF3O3 | Molecular Weight: 219.954 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149507-36-8
Summenformel C8H8BF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 219.954
MDL-Nummer MFCD07363790
InChI-Schlüssel BUSMBMGODABSIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-trifluoromethyl-4-methoxy-phenylboronic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethylphenyl boronic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl, acmc-1c5ik
PubChem CID 17750052
IUPAC-Name [4-methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)C(F)(F)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 198°C to 202°C
Menge 1 g
Formelmasse 219.95
Reinheit (%) 98%