Learn More
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11326809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Conditionnement:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
11326809 10 g 10 Gramm
11316809 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11326809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26748.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 743408-04-0
Summenformel C9H10F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 205.18
MDL-Nummer MFCD06212984
InChI-Schlüssel OLXNTNRECSTMGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzylamine, 4-methoxy-3-trifluoromethylbenzylamine, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzenemethanamine, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl methylamine
PubChem CID 17750832
IUPAC-Name [4-methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CN)C(F)(F)F
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Brechungsindex 1.4865
Menge 10 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 205.18
Reinheit (%) 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.