Learn More
4-Methoxy-3-(Trifluoromethyl)Phenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile |
| Schmelzpunkt | 50°C to 53°C |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Formelmasse | 215.18 |
| Reinheit (%) | 97% |