Learn More
4-Methoxy-4'-Nitrobenzophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495367 1 g 1 Gramm
11405377 5 g 5 Gramm
11415377 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22720.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1151-94-6 | C14H11NO4 | 257.25 g/mol
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxy-4′-Nitrobenzophenon wird als organisches Zwischenprodukt chemischer Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1151-94-6
Summenformel C14H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 257.25
MDL-Nummer MFCD00178348
InChI-Schlüssel DXVSAELNVPXMSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-4'-nitrobenzophenone, 4-methoxyphenyl 4-nitrophenyl methanone, 4-methoxyphenyl-4-nitrophenyl methanone, methanone, 4-methoxyphenyl 4-nitrophenyl, 4-methoxy-phenyl-4-nitro-phenyl-methanone, acmc-1buw2, 4-methoxy-4-nitrobenzophenone, 4-methoxy-4?-nitrobenzophenone, 4-methoxy-4/'-nitrobenzophenone
PubChem CID 347772
IUPAC-Name (4-methoxyphenyl)-(4-nitrophenyl)methanon
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone
Schmelzpunkt 125°C to 127°C
Menge 1 g
Formelmasse 257.25
Reinheit (%) 97%