Learn More
4-Methoxy-N-(2-methoxybenzyl)Benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455298 250 mg 250 Milligramm
15445298 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59096.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 331440-04-1
Summenformel C16H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 271.316
MDL-Nummer MFCD00752486
InChI-Schlüssel OCHBASPTHVVGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-n-2-methoxybenzyl benzamide, 4-methoxy-n-2-methoxyphenyl methyl benzamide, cambridge id 5337527, n-2-methoxybenzyl-4-methoxybenzamide, 4-methoxyphenyl-n-2-methoxyphenyl methyl carboxamide
PubChem CID 796001
IUPAC-Name 4-methoxy-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]benzamid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-N-(2-methoxybenzyl)benzamide
Menge 250 mg
Beilstein 23598862
Formelmasse 271.32
Reinheit (%) 97%