Learn More
4-Methoxy-N-(4-methylbenzyl)benzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15402576
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15402576 250 mg 250 Milligramm
15492566 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15402576
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56245.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 346696-69-3
Summenformel C15H17NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 291.365
MDL-Nummer MFCD01213791
InChI-Schlüssel PAIJRRXAEGQQNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-n-4-methylbenzyl benzenesulfonamide, 4-methoxy-n-4-methyl-benzyl-benzenesulfonamide, 4-methoxy-n-4-methylphenyl methyl benzenesulfonamide, n-4-methylbenzyl-4-methoxybenzenesulfonamide, 4-methoxyphenyl sulfonyl 4-methylphenyl methyl amine
PubChem CID 743491
IUPAC-Name 4-methoxy-N-[(4-methylphenyl)methyl]benzolsulfonamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CNS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-N-(4-methylbenzyl)benzenesulfonamide
Menge 250 mg
Formelmasse 291.36
Reinheit (%) 97%