Learn More
4-Methoxy-N-phenylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456078
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15456078 250 mg 250 Milligramm
15446078 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59690.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7465-88-5 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7465-88-5
Summenformel C14H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 227.26
MDL-Nummer MFCD00025810
InChI-Schlüssel XOJAJRFBOKCXPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-n-phenyl-benzamide, n-phenyl-4-methoxybenzamide, anisanilid, p-anisanilide, 4-methoxyphenyl-n-benzamide, benzamide, 4-methoxy-n-phenyl
PubChem CID 346037
IUPAC-Name 4-methoxy-N-phenylbenzamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-N-phenylbenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 227.26
Reinheit (%) 97%