Learn More
4-Methoxy-o-Phenylendiamindihydrochlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082093
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11429503
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12363.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 59548-39-9 | C7H12Cl2N2O | 211.086 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Methoxy-o-Phenylendiamin wird häufig als Zwischenprodukt für die organische Synthese und für Pharmazeutika verwendet. Es ist ein wichtiger Vorläufer für die Synthese anderer heterozyklischen Verbindungen. Es wird zur Bestimmung von Glyoxal, Methylglyoxal und Diacetyl im Urin mit 4-Methoxy-O-Phenylendiamin als Derivatisierungsreagenz durch Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59548-39-9
Summenformel C7H12Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 211.086
MDL-Nummer MFCD00052003
InChI-Schlüssel SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, 4-methoxy-, dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole 2hcl, 4-methoxy-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-benzenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-l,2-phenylene diamine dihydrochloride
PubChem CID 3085161
IUPAC-Name 4-methoxybenzol-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Schmelzpunkt ∼219°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 3699636
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 211.09
Reinheit (%) ≥97%