Learn More
4-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11408306 250 g 250 Gramm
11408700 50 g 50 Gramm
11498296 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15364.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.40 €
    40.65 € / 250 Gramm
    Sparen 4.75 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-11-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
4-Methoxybenzaldehyde is widely utilized in the fragrance and flavor industry. It finds application as an important intermediate in the synthesis of other organic compounds, perfumes and pharmaceuticals like antihistamines. It is also used in the preparation of agrochemicals, dyes and plastic additives. A solution of para-anisaldehyde with acid and ethanol is used as stain in thin layer chromatography (TLC), which provides easy identification of different compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzaldehyd wird in der Duft- und Geschmacksindustrie viel verwendet. Es findet Anwendung als wichtiges Zwischenprodukt bei der Synthese anderer organischer Verbindungen, Parfüms und Pharmazeutika wie Antihistaminika. Es wird auch bei der Herstellung von Agrochemikalien, Farbstoffen und Kunststoffadditiven verwendet. Eine Lösung aus Para-Anisaldehyd mit Säure und Ethanol wird als Färbemittel in der Dünnschichtchromatographie (TLC) verwendet, was eine einfache Identifizierung verschiedener Verbindungen ermöglicht.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Alkohol, Äther, Chloroform und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-11-5
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00003385
InChI-Schlüssel ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
PubChem CID 31244
ChEBI CHEBI:28235
IUPAC-Name 4-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 0°C to 2°C
Dichte 1.121
Siedepunkt 247°C to 249°C
Flammpunkt 116°C (241°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Brechungsindex 1.573
Menge 250 g
Beilstein 471382
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,663
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,alcohol,ether,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Anisaldehyde