Learn More
4-Methoxybenzaldehyd-dimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432458 25 g 25 Gramm
11428700 250 g 250 Gramm
11442458 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15793.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2186-92-7 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
4-Methoxybenzaldehyd-dimethylacetal wird als Vorläufer für 1-Methoxy-1-(4-Methoxyphenyl)hept-2-yn, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl-3-((4R)-2-(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-4-carboxamido)propanoat und 1-(p-Anisyl)-2-(2-methoxyethyl)-3-phenylinden verwendet. Darüber hinaus dient es als schützendes Gruppenreagenz für Diole, insbesondere bei Kohlenhydraten. Es wird auch als Aromaessenz für Sonnenblumen, Alpenveilchen und Jasmin verwendet. Darüber hinaus ist es an Allylierungsreaktionen mit mit Eisen(III)-chlorid-katalysiertem Allyltrimethylsilan beteiligt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Methoxybenzaldehyd-dimethylacetal wird als Vorstufe für 1-Methoxy-1-(4-Methoxyphenyl)hept-2-yn, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl-3-((4R)-2-(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-4-carboxamido)propanoat und 1-(p-Anisyl)-2-(2-methoxyethyl)-3-phenylinden verwendet.Darüber hinaus dient es als schützendes Gruppenreagenz für Diole, insbesondere bei Kohlenhydraten.Es wird auch als Aromaessenz für Sonnenblumen, Alpenveilchen und Jasmin verwendet.Darüber hinaus ist es an Allylierungsreaktionen mit durch Eisen(III)-chlorid katalysiertem Allyltrimethylsilan beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und vielen organischen Lösungsmitteln.Schwach mischbar mit Wasser.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2186-92-7
Summenformel C10H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
MDL-Nummer MFCD00036507
InChI-Schlüssel NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dimethoxymethyl-4-methoxybenzene, p-anisaldehyde dimethyl acetal, anisaldehyde dimethyl acetal, 4-methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, p-dimethoxymethyl anisole, benzene, 1-dimethoxymethyl-4-methoxy, p-anisaldehydedimethylacetal, unii-xte77a5et4, anisicaldehyde dimethylacetal, p-anisaldehyde dimethylacetal
PubChem CID 75140
IUPAC-Name 1-(Dimethoxymethyl)-4-methoxybenzol
SMILES COC(OC)C1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal
Dichte 1.068
Siedepunkt 253°C
Flammpunkt 97°C (206°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.5055
Menge 25 g
Beilstein 2048930
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and many organic solvents. Slightly miscible with water.
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 98%