Få mere at vide
4-Methoxybenzaldehyd-dimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-Methoxybenzaldehyd-dimethylacetal wird als Vorläufer für 1-Methoxy-1-(4-Methoxyphenyl)hept-2-yn, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl-3-((4R)-2-(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-4-carboxamido)propanoat und 1-(p-Anisyl)-2-(2-methoxyethyl)-3-phenylinden verwendet. Darüber hinaus dient es als schützendes Gruppenreagenz für Diole, insbesondere bei Kohlenhydraten. Es wird auch als Aromaessenz für Sonnenblumen, Alpenveilchen und Jasmin verwendet. Darüber hinaus ist es an Allylierungsreaktionen mit mit Eisen(III)-chlorid-katalysiertem Allyltrimethylsilan beteiligt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
4-Methoxybenzaldehyd-dimethylacetal wird als Vorstufe für 1-Methoxy-1-(4-Methoxyphenyl)hept-2-yn, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl-3-((4R)-2-(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-4-carboxamido)propanoat und 1-(p-Anisyl)-2-(2-methoxyethyl)-3-phenylinden verwendet.Darüber hinaus dient es als schützendes Gruppenreagenz für Diole, insbesondere bei Kohlenhydraten.Es wird auch als Aromaessenz für Sonnenblumen, Alpenveilchen und Jasmin verwendet.Darüber hinaus ist es an Allylierungsreaktionen mit durch Eisen(III)-chlorid katalysiertem Allyltrimethylsilan beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und vielen organischen Lösungsmitteln.Schwach mischbar mit Wasser.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.Kühl lagern.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal |
| CAS | 2186-92-7 |
| Dichte | 1.068 |
| Siedepunkt | 253°C |
| Flammpunkt | 97°C |
| Geruch | Pleasant |
| Summenformel | C10H14O3 |
| Brechungsindex | 1.5055 |
| MDL-Nummer | MFCD00036507 |
| Menge | 50 g |
| Vis mere |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.