Learn More
4-Methoxybenzolthiol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10448110 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10448110
Marke: Thermo Scientific Acros 149150050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 696-63-9 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-63-9
Summenformel C7H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 140.2
MDL-Nummer MFCD00004849
InChI-Schlüssel NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxythiophenol, p-methoxybenzenethiol, benzenethiol, 4-methoxy, 4-methoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, p-methoxy, 4-mercaptoanisole, 4-methoxy thiophenol, 4-methoxy-benzenethiol, para-methoxybenzenethiol, 4-mercaptoanisol
PubChem CID 12765
IUPAC-Name 4-Methoxybenzolthiol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzenethiol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 228.0°C
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4SH
Brechungsindex 1.5821 to 1.5841
Menge 5 mL
Beilstein 06, 859
Relative Dichte 1.14
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethylether,benzene,,chloroform
Formelmasse 140.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzenethiol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.