Learn More
4-Methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437657 250 g 250 Gramm
11427657 1000 g 1000 Gramm
11447657 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15697.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 100-09-4 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
4-Methoxybenzoic acid is used in oxidation and reduction of cytochrome c in solution through different self-assembled monolayers on gold electrodes using cyclic voltammetry. p-Anisic acid has antiseptic properties. It is also used as an intermediate in the preparation of more complex organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzoesäure wird bei der Oxidation und Reduktion von Cytochrom c in Lösung durch verschiedene selbstorganisierte Monolagen auf Goldelektroden mit zyklischer Voltammetrie verwendet. P-Anissäure weist antiseptische Eigenschaften auf. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung komplexerer organischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 0.3 g/l. Löslich in Alkohol, Ethylacetat und Ether.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-09-4
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00002542
InChI-Schlüssel ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
PubChem CID 7478
ChEBI CHEBI:40813
IUPAC-Name 4-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 182°C to 185°C
Dichte 1.385
pH 3 to 4
Siedepunkt 275°C to 277°C
Flammpunkt 185°C (365°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 508910
Merck Index 14,666
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 0.3g/L. Soluble in alcohol,ethyl acetate and ether.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥98%