Learn More
4-Methoxybenzoe-Anhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332406 25 g 25 Gramm
11322406 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06180.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 794-94-5 | C16H14O5 | 286.283 g/mol
4-Methoxybenzoic anhydride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxy-benzoesäureanhydrid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 794-94-5
Summenformel C16H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 286.283
MDL-Nummer MFCD00017175
InChI-Schlüssel YGMHIBLUWGDWKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzoic anhydride, p-anisic anhydride, p-anisic acid anhydride, benzoic acid, 4-methoxy-, anhydride, p-methoxybenzoic anhydride, 4-anisic anhydride, 4-methoxybenzoic acid anhydride, 4-methoxybenzoyl 4-methoxybenzoate, 4-methoxyphenyl anhydride, anisic anhydride
PubChem CID 69928
IUPAC-Name (4-methoxybenzoyl)-4-methoxybenzoat
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzoic anhydride
Schmelzpunkt 95°C to 99°C
Menge 25 g
Beilstein 545712
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
Formelmasse 286.29
Reinheit (%) 98%