Learn More
4-Methoxybenzoe-Anhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Description
4-Methoxybenzoic anhydride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxy-benzoesäureanhydrid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
4-Methoxy-benzoesäureanhydrid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Methoxybenzoic anhydride |
| Schmelzpunkt | 95°C to 99°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 545712 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 286.29 |
| Reinheit (%) | 98% |